Läs mer
Thermo Scientific™ Verso 1-stegs RT-qPCR-blandning, låg ROX
Product Code. 11882133
Change view
Click to view available options
Antal reaktioner:
200 reaktioner
400 reaktioner
Unit Size:
200 reaktioner
400 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Antal reaktioner Unit Size
11882133 200 reaktioner 200 reaktioner
11892133 400 reaktioner 400 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11882133 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. AB4102A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8040.00 SEK
    6351.60 SEK / 200 reaktioner
    Save 1688.40 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Verso RT-enzymet levererar hög processivitet och kan användas vid temperaturer upp till 57 C, °vilket ger effektiv transkription genom svåra sekundära RNA-strukturer.
De Thermo Scientific Verso 1-stegs RT-qPCR Låg ROX Mix Kit för probkemi erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att detektera mRNA.
En valfri RT Enhancer tillhandahålls också och kan användas under RT-steget för att avlägsna eventuell DNA-kontamination, vilket eliminerar behovet av DNas I-behandling. Alla Verso 1-stegs RT-qPCR-kit innehåller ett inert färgämne för att avsevärt förbättra kontrasten mellan reagens och plast, vilket gör verifieringen av dispenseringen av mastermixen snabb, enkel och idiotsäker.
I ett 1-stegs tillvägagångssätt för RT-qPCR, utförs både RT-steget och qPCR-stegen i ett enda rör (1-stegs RT-qPCR). Att anta ett 1-stegs tillvägagångssätt är idealiskt när ingen cDNA-lagring är nödvändig för efterföljande experiment. Tillvägagångssättet minimerar risken för kontaminering och förbättrar reproducerbarheten genom att minska provhanteringen.
  • Eliminera behovet av DNase-behandlingar - RT Enhancer (tillval) förhindrar överföring av gDNA
  • RT- och qPCR-steg utförda i ett enda rör - bekvämlighet och minskad kontamineringsrisk
  • Användning av hela RT-reaktionen som mall för qPCR - förbättrad känslighet
  • Verso RT-enzym är mycket känsligt med brett dynamiskt område - noggrann detektering av RNA från 1 pg till 1 μg
  • Verso RT-enzym har ett brett arbetstemperaturområde (42 till 57 °C) - förbättrad framgång med GC-rika och andra svåra mallar
  • Innehåller ett inert blått färgämne för att underlätta pipettering under reaktionsinställning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring Innehåller:
• 1 x 50μ L Verso Enzyme Mix
•1 x 250 μL RT-förstärkare
•2 x 1,25 mL 2X 1-Step qPCR Låg ROX Mix
Förvara vid -20 °C
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod 1-stegs-RT-PCR
För användning med (utrustning) 7500 System, QuantStudio™ , ViiA™ 7 System, Stratagene Mx4000 , Stratagene Mx3000P , Stratagene Mx3005P
Produktlinje Verso
Produkttyp 1-Step RT-qPCR-blandning
Kvantitet 200 reaktioner
Tillräckligt för 200 reaktioner
För användning med (applikation) Genuttryck, Patogendetektion
Antal reaktioner 200 reaktioner
Provtyp RNA
Show More Show Less
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Product Title
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.