Läs mer
Thermo Scientific™ Verso 1-stegs RT-qPCR-blandning, låg ROX
Produktkod. 11892133
Antal reaktioner:
200 reaktioner
400 reaktioner
Förpackningsstorlek:
200 reaktioner
400 reaktioner
Produktkod. 11892133
Brand: Thermo Scientific™ AB4102C
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Verso RT-enzymet levererar hög processivitet och kan användas vid temperaturer upp till 57 C, °vilket ger effektiv transkription genom svåra sekundära RNA-strukturer.
De Thermo Scientific Verso 1-stegs RT-qPCR Låg ROX Mix Kit för probkemi erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att detektera mRNA.
En valfri RT Enhancer tillhandahålls också och kan användas under RT-steget för att avlägsna eventuell DNA-kontamination, vilket eliminerar behovet av DNas I-behandling. Alla Verso 1-stegs RT-qPCR-kit innehåller ett inert färgämne för att avsevärt förbättra kontrasten mellan reagens och plast, vilket gör verifieringen av dispenseringen av mastermixen snabb, enkel och idiotsäker.
I ett 1-stegs tillvägagångssätt för RT-qPCR, utförs både RT-steget och qPCR-stegen i ett enda rör (1-stegs RT-qPCR). Att anta ett 1-stegs tillvägagångssätt är idealiskt när ingen cDNA-lagring är nödvändig för efterföljande experiment. Tillvägagångssättet minimerar risken för kontaminering och förbättrar reproducerbarheten genom att minska provhanteringen.
  • Eliminera behovet av DNase-behandlingar - RT Enhancer (tillval) förhindrar överföring av gDNA
  • RT- och qPCR-steg utförda i ett enda rör - bekvämlighet och minskad kontamineringsrisk
  • Användning av hela RT-reaktionen som mall för qPCR - förbättrad känslighet
  • Verso RT-enzym är mycket känsligt med brett dynamiskt område - noggrann detektering av RNA från 1 pg till 1 μg
  • Verso RT-enzym har ett brett arbetstemperaturområde (42 till 57 °C) - förbättrad framgång med GC-rika och andra svåra mallar
  • Innehåller ett inert blått färgämne för att underlätta pipettering under reaktionsinställning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller:
• 1 x 100μ L Verso Enzyme Mix
• 1 x 500μ L RT-förstärkare
• 1 x 5 mL 2X 1-Step qPCR Låg ROX Blanda
tillräckligt för 400 x 25μ L reaktioner.
Förvara vid -20 °C
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod 1-stegs-RT-PCR
För användning med (utrustning) 7500 System, QuantStudio™ , ViiA™ 7 System, Stratagene Mx4000 , Stratagene Mx3000P , Stratagene Mx3005P
Produktlinje Verso
Produkttyp 1-Step RT-qPCR-blandning
Kvantitet 400 reaktioner
Tillräckligt för 400 reaktioner
För användning med (applikation) Genuttryck, Patogendetektion
Antal reaktioner 400 reaktioner
Provtyp RNA