Läs mer
Fisherbrand™ VTF Digital termoregulator
Produktkod. 11786394 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
120 mm x 145 mm
Spänning:
12 V likström
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Spänning Förpackningsstorlek
11786394 120 mm x 145 mm 12 V likström Varje
1 options
Produktkod. 11786394
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: Arex, Arec.X och Arex Digital Hot Plate Omrörare
För användning med: Arex, Arec.X och Arex Digital Hot Plate Omrörare
Exakt kontroll
  • Fuzzy Logic-teknik, idealisk för exakt termoreglering
  • Ger direkt temperaturkontroll med högre noggrannhet
  • Inkluderar timer för oövervakad drift och ökad produktivitet
  • Justerar automatiskt termoregleringen för effekt, belastning och termisk spridning
  • Säkerställer kontrollnoggrannhet för± 0,5° C
Mångsidig& Praktisk
  • Klar för omedelbar användning
  • Dubbla klämmor för höjd- och horisontell justering av position
  • Direkt anslutning till värmeplattomrörarna AREX , AREC.X och AREX Digital (PRO-version)
  • Kan kombineras med de vanligaste kokplattsomrörarna
  • Kan även användas med värmeanordningar som vatten- och oljebad, värmeplattor m.m.
Effektivt system
  • Lutande kontrollpanel för enkel åtkomst och synlighet
  • Kan användas med AluBlocks™
Specifikationer
Djup (metriskt) 120 mm
För användning med (utrustning) Arex, Arec.X och Arex Digital Hot Plate Omrörare
Höjd (metrisk) 145 mm
Inkluderar Rostfritt stålsond typ PT 100
Längd (metrisk) 145 mm
Typ Termoregulator
Bredd (metrisk) 120 mm
Visa Digital
Mått (L x B x H) 120 mm x 145 mm
Noggrannhet ±0,5 °C
Spänning 12 V likström
Material Rostfritt stål (sond)