Läs mer
Texwipe™ Vertex™ Sterila högsorptionstorkare
Handla allt Texwipe Produkter
Längd (engelska):
9 tum
30,08 cm
Beskrivning:
Förvätad
Torka
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
Sterila torkare med förseglade kanter, torra eller förvätade
- Mjuk känsla med hög sorptionskapacitet
- Bekräfta att stråldosen uppfyllde den specificerade dosen vid tidpunkten för mottagning
- Bearbetad på Texwipe's Vertex™ tillverkningssystem
- Kvartalsvis mikrobiell testning med Agarose Overlay och Limulus Amebocyte Lysate (LAL) endotoxintestning
Förvätta torkare
- 70 % USP-Grade IPA/30 % USP Renat vatten
Beställningsinfo
Trippelpåsad
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Torkare med hög sorption |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Längd (metrisk) | 30.5 cm |
| Bredd (engelska) | 30,08 cm |
| Bredd (metrisk) | 30.5 cm |
| Material | Polyester |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999 |
| Beskrivning | Förvätad |
| Kanter | Sluten |
| Mått (L x B) | 12 x 12 in. (30.48 x 30.48 cm) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Texwipe Wipers pre-wetted with 60% - 70 % IPA
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: isopropanol