Läs mer
Texwipe™ Vertex™ Sterila högsorptionstorkare
Produktkod. 16676772 Handla allt Texwipe Produkter
Längd (engelska):
9 tum
30,08 cm
Beskrivning:
Förvätad
Torka
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 16676772
Brand: Texwipe™ TX3042P
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
100 % sammanhängande filament, stickade tygtorkar av polyester tillverkade i USA från jungfruligt lager
Sterila torkare med förseglade kanter, torra eller förvätade
  • Mjuk känsla med hög sorptionskapacitet
  • Bekräfta att stråldosen uppfyllde den specificerade dosen vid tidpunkten för mottagning
  • Bearbetad på Texwipe's Vertex™ tillverkningssystem
  • Kvartalsvis mikrobiell testning med Agarose Overlay och Limulus Amebocyte Lysate (LAL) endotoxintestning
Förvätta torkare
  • 70 % USP-Grade IPA/30 % USP Renat vatten
Beställningsinfo
Trippelpåsad
Specifikationer
Produkttyp Torkare med hög sorption
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Material Polyester
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999
Beskrivning Förvätad
Kanter Sluten
Mått (L x B) 12 x 12 in. (30.48 x 30.48 cm)
För användning med (applikation) Idealisk för rengöring av ömtåliga ytor eller applikationer
Sterilitet Sterila