Läs mer
Texwipe™ Vertex™ Sterila högsorptionstorkare
Produktkod. 17298879 Handla allt Texwipe Produkter
Längd (engelska):
9 tum
30,08 cm
Beskrivning:
Förvätad
Torka
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 17298879
Brand: Texwipe™ TX3042P
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
100 % sammanhängande filament, stickade tygtorkar av polyester tillverkade i USA från jungfruligt lager
Sterila torkare med förseglade kanter, torra eller förvätade
  • Mjuk känsla med hög sorptionskapacitet
  • Bekräfta att stråldosen uppfyllde den specificerade dosen vid tidpunkten för mottagning
  • Bearbetad på Texwipe's Vertex™ tillverkningssystem
  • Kvartalsvis mikrobiell testning med Agarose Overlay och Limulus Amebocyte Lysate (LAL) endotoxintestning
Förvätta torkare
  • 70 % USP-Grade IPA/30 % USP Renat vatten
Beställningsinfo
Trippelpåsad
Specifikationer
Produkttyp Torkare med hög sorption
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Material Polyester
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999
Beskrivning Förvätad
Kanter Sluten
Mått (L x B) 12 x 12 in. (30.48 x 30.48 cm)
För användning med (applikation) Idealisk för rengöring av ömtåliga ytor eller applikationer
Sterilitet Sterila
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • X125 Sterile Vertex1 HighSorption Wipers Pre-Wette d w/70%IPA, 31x31cm
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: propan-2-ol