Läs mer
Texwipe™ Vertex™ Sterila högsorptionstorkare
Produktkod. 18087581 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Längd (engelska):
9 tum
30,08 cm
Beskrivning:
Förvätad
Torka
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Beskrivning Förpackningsstorlek
18087581 9 tum Torka -
15847622 30,08 cm Torka Paket med 500
17829895 9 tum Förvätad -
17298879 30,08 cm Förvätad -
16676772 30,08 cm Förvätad -
16385488 30,08 cm Förvätad -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 18087581 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX3049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6692.20 SEK
    5896.13 SEK / Paket med 500
    Save 796.07 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-01-2027
100 % sammanhängande filament, stickade tygtorkar av polyester tillverkade i USA från jungfruligt lager
Sterila torkare med förseglade kanter, torra eller förvätade
  • Mjuk känsla med hög sorptionskapacitet
  • Bekräfta att stråldosen uppfyllde den specificerade dosen vid tidpunkten för mottagning
  • Bearbetad på Texwipe's Vertex™ tillverkningssystem
  • Kvartalsvis mikrobiell testning med Agarose Overlay och Limulus Amebocyte Lysate (LAL) endotoxintestning
Förvätta torkare
  • 70 % USP-Grade IPA/30 % USP Renat vatten
Beställningsinfo
Trippelpåsad
Specifikationer
Produkttyp Torkare med hög sorption
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 22.9 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 22.9 cm
Material Polyester
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999
Beskrivning Torka
Kanter Sluten
Mått (L x B) 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
För användning med (applikation) Idealisk för rengöring av ömtåliga ytor eller applikationer
Sterilitet Sterila