Läs mer
Texwipe™ Vertex™ Sterila högsorptionstorkare
Produktkod. p-4577069 Handla allt Texwipe Produkter
Längd (engelska):
9 tum
30,08 cm
Beskrivning:
Dry
Förvätad
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 15847622
Brand: Texwipe™ TX3042
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
100 % sammanhängande filament, stickade tygtorkar av polyester tillverkade i USA från jungfruligt lager
Sterila torkare med förseglade kanter, torra eller förvätade
  • Mjuk känsla med hög sorptionskapacitet
  • Bekräfta att stråldosen uppfyllde den specificerade dosen vid tidpunkten för mottagning
  • Bearbetad på Texwipe's Vertex™ tillverkningssystem
  • Kvartalsvis mikrobiell testning med Agarose Overlay och Limulus Amebocyte Lysate (LAL) endotoxintestning
Förvätta torkare
  • 70 % USP-Grade IPA/30 % USP Renat vatten
Beställningsinfo
Trippelpåsad
Specifikationer
Produkttyp Torkare med hög sorption
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Material Polyester
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999
Beskrivning Dry
Kanter Sluten
Mått (L x B) 12 x 12 in. (30.48 x 30.48 cm)
För användning med (applikation) Idealisk för rengöring av ömtåliga ytor eller applikationer
Sterilitet Sterila