Läs mer
Fisherbrand™ Verti-Gel Mini Tetrad PAGE System
Produktkod. 15176624 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Inkluderar:
100 x 100 mm blottingmodul, hjul och externt stativ, fyra skårade/släta plattor med 0,75 mm distans, fyra plattor, fyra 12-brunnars 0,75 mm kam, fyra kassetter, åtta kuddar
100 x 100 mm blottingmodul, hjul och externt stativ, fyra skårade/släta plattor med 1,5 mm distans, fyra plattor, fyra 12-brunnars 1,5 mm kammar, fyra kassetter, åtta kuddar
100 x 100 mm glidklämmor, hjul och externt stativ, fyra skårade/släta plattor med 0,75 mm bundna distansbrickor, fyra skårade plattor, fyra 12-brunnars 0,75 mm kammar
100 x 100 mm glidklämmor, hjul och externt stativ, fyra skårade/släta plattor med 1 mm bundna distansbrickor, fyra skårade plattor, fyra 12-brunnars 1 mm kammar
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
15176624 100 x 100 mm blottingmodul, hjul och externt stativ, fyra skårade/släta plattor med 1,5 mm distans, fyra plattor, fyra 12-brunnars 1,5 mm kammar, fyra kassetter, åtta kuddar Varje
15136624 100 x 100 mm glidklämmor, hjul och externt stativ, fyra skårade/släta plattor med 0,75 mm bundna distansbrickor, fyra skårade plattor, fyra 12-brunnars 0,75 mm kammar Varje
15156624 100 x 100 mm blottingmodul, hjul och externt stativ, fyra skårade/släta plattor med 0,75 mm distans, fyra plattor, fyra 12-brunnars 0,75 mm kam, fyra kassetter, åtta kuddar Varje
15116624
100 x 100 mm glidklämmor, hjul och externt stativ, fyra skårade/släta plattor med 1 mm bundna distansbrickor, fyra skårade plattor, fyra 12-brunnars 1 mm kammar
Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15176624
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10770.00 SEK
    10110.46 SEK / Paket med 1
    Save 659.54 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slitstarkt och läckagetätt system för att köra upp till fyra geler.
  • Formsprutad konstruktion
  • Kompatibel med alla 80 x 100 mm och 100 x 100 mm prefabricerade geler
  • Låga buffertvolymer
Specifikationer
Typ Verti-Gel Mini Tetrad PAGE System
Gelens mått 75 x 80 mm
Inkluderar 100 x 100 mm blottingmodul, hjul och externt stativ, fyra skårade/släta plattor med 1,5 mm distans, fyra plattor, fyra 12-brunnars 1,5 mm kammar, fyra kassetter, åtta kuddar
Material Formsprutad
Antal geler 4
Tjocklek (metrisk) 0,5 mm, 0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm kammar
Volym (metrisk) buffert 250 till 1200 ml
Mått (L x B x H) 190 x 130 x 150 mm