Läs mer
Fisherbrand™ Verti-Gel™ Mini Tetrad PAGE-system
Produktkod. 15126624 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Tjocklek (metrisk) mellanlägg:
1 mm distans
1,5 mm limmad distans
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tjocklek (metrisk) mellanlägg unitSize
15126624 1 mm distans Varje
15146624 1,5 mm limmad distans Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15126624
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10770.00 SEK
    10110.46 SEK / Paket med 1
    Save 659.54 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 15-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slitstarkt och läckagetätt system med kapacitet att köra upp till fyra geler.
  • Formsprutad konstruktion
  • Kompatibel med 80 x 100 mm och 100 x 100 mm prefabricerade geler
  • Låga buffertvolymer
  • Utbytbara moduler för IEF/2D-elektrofores och elektroblotting i universaltank
Specifikationer
Beskrivning Med blottingmodul 100 x 100mm, 1mm distans, 1mm kam
Enheten håller 80 prover, 20 prover per gel
Typ Verti-Gel Mini Tetrad PAGE System
Inkluderar Blottingmodul 100 x 100 mm, hjul och utvändigt stativ, fyra skårade/släta plattor med 1 mm distans, fyra plattor, fyra 12-brunnars 1 mm kam, fyra kassetter, åtta kuddar
Material Formsprutad
Antal geler 4
Tjocklek (metrisk) mellanlägg 1 mm distans
Volym (metrisk) buffert 250 till 1200 ml
Mått (L x B x H) 190 x 130 x 150 mm