Läs mer
Fisherbrand™ Verti-Gel™ Mini Tetrad PAGE-system
Produktkod. 15146624 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Tjocklek (metrisk) mellanlägg:
1 mm distans
1,5 mm limmad distans
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tjocklek (metrisk) mellanlägg Förpackningsstorlek
15146624 1,5 mm limmad distans Varje
15126624 1 mm distans Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15146624
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7775.00 SEK
    7294.71 SEK / Paket med 1
    Save 480.29 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 19-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slitstarkt och läckagetätt system med kapacitet att köra upp till fyra geler.
  • Formsprutad konstruktion
  • Kompatibel med 80 x 100 mm och 100 x 100 mm prefabricerade geler
  • Låga buffertvolymer
  • Utbytbara moduler för IEF/2D-elektrofores och elektroblotting i universaltank
Specifikationer
Beskrivning Med glidklämmor 100 x 100 mm, 1,5 mm bunden distans, fyra 12-brunnars 1,5 mm kammar
Enheten håller 80 prover, 20 prover per gel
Typ Verti-Gel Mini Tetrad PAGE System
Inkluderar Glidklämmor 100 x 100 mm, hjul och utvändigt stativ, 4 x skårade/släta plattor med 1,5 mm bundna distansbrickor, fyra skårade plattor, fyra 12-brunnars 1,5 mm kammar
Material Formsprutad
Antal geler 4
Tjocklek (metrisk) mellanlägg 1,5 mm limmad distans
Volym (metrisk) buffert 250 till 1200 ml
Mått (L x B x H) 190 x 130 x 150 mm