Läs mer
JP Selecta™ Vertikal skrivbordsautoklav
Produktkod. 12138670
Change view
Kapacitet (metrisk):
12 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
12138670 12 l
1 options
Produktkod. 12138670 Leverantör JP Selecta™ Leverantörsnummer 4001756
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Funktioner mikroprocessorstyrda system.
  • AISI 304 rostfritt stål-hölje, ovanpå
  • Långlivad värmeledningskontroll
  • Låg korrosion
  • Högtemperaturresistens
  • Automatisk atmosfärisk rening
  • Säkerhetsanordning för att förhindra att locket öppnas
Specifikationer
Djup (metriskt) Utanför 38 cm
Kapacitet (metrisk) 12 l
För användning med (applikation) Sterilisering av produkter
Höjd (metrisk) Exteriör 46 cm
Modell Med 12
Produkttyp Skrivbordsautoklav
Temperatur (metrisk) 121 °C till 134 °C
Driftstryck 1 till 2 takt