Läs mer
Fisherbrand™ Verti-Gel Maxi Dual Electroblotting System
Produktkod. 15126644
Change view
Enheten håller:
48 prover per gel
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Enheten håller Förpackningsstorlek
15126644 48 prover per gel Varje
1 options
Produktkod. 15126644 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer FVS20CBS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13205.00 SEK
    12214.22 SEK / Paket med 1
    Save 990.78 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-12-2026
Enkel att använda gjutning kompatibel med 200 x 200 mm plattor.
  • Formsprutad konstruktion
  • Hållbar och tät
  • Snabb installation och kylning
Specifikationer
Enheten håller 48 prover per gel
För användning med (utrustning) 200 x 200 mm Plattor
Typ Maxi Dual Electroblotting System
Volym (metrisk) buffert 640 till 5300 ml
Mått (L x B x H) 300 x 180 x 270 mm