Läs mer
Erlab Vertikal laminär flödeshuva - Lois 1200
Produktkod. 18759159 Handla allt Erlab Produkter
Change view
Produkttyp:
Vertikalt laminärt luftflödesskåp
Produktkod. Produkttyp
18759159 Vertikalt laminärt luftflödesskåp
1 options
Produktkod. 18759159 Leverantör Erlab Leverantörsnummer NORLYS19807
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80940.00 SEK
    75380.58 SEK / Paket med 1
    Save 5559.42 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Levererar ISO klass 5-skydd, kraftfull HEPA H14-filtrering och intuitiv pekskärmskontroll för oöverträffad precision och komfort.
  • Vertikal laminär flödeshuva Loïs
  • Modell: 1200
  • Skydd gavs: ISO Klass 5, enligt NF EN ISO 14644; HEPA H14-filter - 99,995 % MPPS (EN 1822-1:2019-standard)
  • Mått: 1330 x 710 x 995 mm
  • Luftflöde: 1250 m3/h
  • Spänning/frekvens: 230 V (±10 %) / 50 Hz.
  • Strömförbrukning: 500 W
  • Pekskärm
  • Sidor och frontpaneler: Transparent P mmA
  • Arbetsyta: Borstad 304 L rostfritt stål
  • Justerbar bas, med eller utan hjul
  • Anemometer
  • UV-dekontaminering
  • Eluttag: 3 eluttag med skyddslock
  • Gas, vakuumkran
  • Standardkvalifikation vid installation
  • IQ/OQ-kvalifikation vid installation
Specifikationer
Produkttyp Vertikalt laminärt luftflödesskåp
Beläggning Epoxi
Filtertyp HEPA
Typ av belysning LED
Material Rostfritt stål