Läs mer
Erlab Vertikal laminär flödeshuva - Lois 1800
Produktkod. 18850191 Handla allt Erlab Produkter
Change view
Produkttyp:
Vertikalt laminärt luftflödesskåp
Produktkod. Produkttyp
18850191 Vertikalt laminärt luftflödesskåp
1 options
Produktkod. 18850191 Leverantör Erlab Leverantörsnummer NORLYS19809
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109675.00 SEK
    102154.37 SEK / Paket med 1
    Save 7520.63 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Kombinerar ISO klass 5-renhet med avancerad HEPA H14-filtrering och rymlig komfort för storskaliga tillämpningar.
  • Vertikal laminär flödeshuva Loïs
  • Modell: 1800
  • Skydd gavs: ISO Klass 5, enligt NF EN ISO 14644; HEPA H14-filter - 99,995 % MPPS (EN 1822-1:2019-standard)
  • Mått: 1940 x 710 x 995 mm
  • Luftflöde: 1665 m3/h
  • Spänning/frekvens: 230 V (±10 %) / 50 Hz.
  • Strömförbrukning: 700 W
  • Pekskärm
  • Sidor och frontpaneler: Transparent P mmA
  • Arbetsyta: Borstad 304 L rostfritt stål
  • Justerbar bas, med eller utan hjul
  • Anemometer
  • UV-dekontaminering
  • Eluttag: 3 eluttag med skyddslock
  • Gas, vakuumkran
  • Standardkvalifikation vid installation
  • IQ/OQ-kvalifikation vid installation
Specifikationer
Produkttyp Vertikalt laminärt luftflödesskåp
Beläggning Epoxi
Filtertyp HEPA
Typ av belysning LED
Material Rostfritt stål