Läs mer
Erlab Vertikal laminär flödeshuva - Lois 900
Produktkod. 18820444 Handla allt Erlab Produkter
Change view
Produkttyp:
Vertikalt laminärt luftflödesskåp
Produktkod. Produkttyp
18820444 Vertikalt laminärt luftflödesskåp
1 options
Produktkod. 18820444 Leverantör Erlab Leverantörsnummer NORLYS19808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70375.00 SEK
    65543.49 SEK / Paket med 1
    Save 4831.51 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Säkerställer ISO klass 5-ren luft med HEPA H14-filtrering och UV-dekontaminering i en slank, platsbesparande design.
  • Vertikal laminär flödeshuva Loïs
  • Modell: 900
  • Skydd gavs: ISO Klass 5, enligt NF EN ISO 14644; HEPA H14-filter - 99,995 % MPPS (EN 1822-1:2019-standard)
  • Mått: 1025 x 710 x 995 mm
  • Luftflöde: 960 m3/h
  • Spänning/frekvens: 230 V (±10 %) / 50 Hz.
  • Strömförbrukning: 450 W
  • Pekskärm
  • Sidor och frontpaneler: Transparent P mmA
  • Arbetsyta: Borstad 304 L rostfritt stål
  • Justerbar bas, med eller utan hjul
  • Anemometer
  • UV-dekontaminering
  • Eluttag: 3 eluttag med skyddslock
  • Gas, vakuumkran
  • Standardkvalifikation vid installation
  • IQ/OQ-kvalifikation vid installation
Specifikationer
Produkttyp Vertikalt laminärt luftflödesskåp
Beläggning Epoxi
Filtertyp HEPA
Typ av belysning LED
Material Rostfritt stål