Läs mer
Scientific Industries SI™ Vertikal mikrorörshållare
Beskrivning
- Håller rören vertikalt
- Snäpps fast på vilken som helst Vortex-Genie 2 Mixer och Vortex-Genie Puls
- Optimerad för höghastighetsvirvling av ett litet antal rör
- Ingen ytterligare bilaga behövs
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Vortex-Genie 2 Mixer och Vortex-Genie Puls |
| Antal positioner | 24 |