Läs mer
Scientific Industries SI™ Vertikal mikrorörshållare
Produktkod. 15587365
Change view
Antal positioner:
9
24
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal positioner Förpackningsstorlek
15587365 9 Varje
15196812 9 Varje
15517375 24 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15587365 Leverantör Scientific Industries SI™ Leverantörsnummer 83041243
I lager
Kräver ingen extra tillbehör för användning. Scientific Industries SI™ Vertikal mikrorörshållare snäpper mikrorör på plats.
  • Håller rören vertikalt
  • Snäpps fast på vilken som helst Vortex-Genie 2 Mixer och Vortex-Genie Puls
  • Optimerad för höghastighetsvirvling av ett litet antal rör
  • Ingen ytterligare bilaga behövs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Vortex-Genie 2 Mixer och Vortex-Genie Puls
Antal positioner 9