Beskrivning
Hold 38 slides with the durable Thermo Scientific™ Vertical Slide Staining Rack, constructed of welded stainless steel.
- Dimensions (L x W x D): 2.5 x 2.35 x 4.1in. (65L x 60W x 105mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | Objektglas |
| Material | Stainless Steel |
| Positioner | 38 |
| Längd (metrisk) | 65 mm |
| Längd (engelska) | 2.5 in. |
| Bredd (engelska) | 2.35 in. |
| Djup (engelska) | 4.1 in. |
| Djup (metriskt) | 105 mm |
| Produkttyp | Vertical Slide Staining Rack |
| Bredd (metrisk) | 60 mm |