Läs mer
Scientific Industries SI™ Vertikal rörhållare
Rörkapacitet:
15 mL
50 mL
50 ml, 15 ml, mikrorör
Antal positioner:
12
3
6
6 x 50 ml rör, 6 x 15 ml rör, 12 mikrorör
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Håller rören vertikalt
- Snäpps fast på vilken som helst Vortex-Genie 2 Mixer och Vortex-Genie Puls
- Optimerad för höghastighetsvirvling av ett litet antal rör
- Ingen ytterligare bilaga behövs
Specifikationer
Specifikationer
| Rörkapacitet | 15 mL |
| För användning med (utrustning) | Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Puls |
| Antal positioner | 12 |