Läs mer
Scientific Industries SI™ Vertikal rörhållare
Produktkod. p-6966048
Rörkapacitet:
15 ml
50 ml
50 ml, 15 ml, mikrorör
Antal positioner:
12
3
6
6 x 50 ml rör, 6 x 15 ml rör, 12 mikrorör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15577365
Brand: Scientific Industries SI™ 83041244
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver ingen extra tillbehör för användning. Scientific Industries SI™ Vertikal rörhållare snäpper 15 till 50 ml rör och mikrorör på plats.
  • Håller rören vertikalt
  • Snäpps fast på vilken som helst Vortex-Genie 2 Mixer och Vortex-Genie Puls
  • Optimerad för höghastighetsvirvling av ett litet antal rör
  • Ingen ytterligare bilaga behövs
Specifikationer
Rörkapacitet 15 ml
För användning med (utrustning) Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Puls
Antal positioner 6