missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Verubecestat, MedChemExpress

Produktkod. 16443207
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16443207 50 mg
16427176 100 mg
16423546 25 mg
16419717 5 mg
16417188 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16443207 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16759

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Verubecestat (MK-8931) is an orally active, high-affinity BACE1 and BACE2 inhibitor with Ki values of 2.2 nM and 0.38 nM. Verubecestat effectively reduces Aβ40 and has the potential for Alzheimer's Disease.

Verubecestat (MK-8931) is an orally active, high-affinity BACE1 and BACE2 inhibitor with Ki values of 2.2 nM and 0.38 nM. Verubecestat effectively reduces Aβ40 and has the potential for Alzheimer's Disease.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Verubecestat
CAS 1286770-55-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H17F2N5O3S
Kvantitet 50 mg
Synonym MK-8931
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 35 mg/mL (85.49 mM)
LEDER O=C(C1=NC=C(F)C=C1)NC2=CC=C(F)C([C@@](C3)(C)N=C(N)N(C)S3(=O)=O)=C2
Molekylvikt (g/mol) 409.41
Formel vikt 409.41
Procent renhet 98.98%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.