missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Verubecestat

Beskrivning
Verubecestat is a high affinity and selective β-secretase 1 (BACE1) and its homolog BACE2 inhibitor (Ki of 2.2 nM and 0.38 nM respectively). It exhibits no inhibition of cathepsin D, cathepsin E, pepsin, or renin. Verubecestat potently reduces Aβ40 formation in HEK293 APPSwe/Lon cells (IC50 = 2.1 nM). Verubecestat significantly lowers CSF and brain Aβ levels in rats. Orally bioavailable.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[3-[(5 R)-3-Amino-5,6-dihydro-2,5-dimethyl-1,1-dioxido-2 H-1,2,4-thiadiazin-5-yl]-4-fluorophenyl]-5-fluoro-2-pyridinecarboxamide |
| CAS | 1286770-55-5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Secretase Inhibitors |
| Molekylformel | C17H17F2N5O3S |
| Renhet | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?