Läs mer
Verucerfont, MedChemExpress
Beskrivning
Verucerfont is a corticotropin-releasing factor receptor 1 (CRF1) antagonist with IC50s of ∼6.1, >1000 and >1000 nM for CRF1, CRF2, and CRF-BP, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Verucerfont |
| CAS | 885220-61-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H26N6O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | GSK561679 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 86.7 mg/mL (213.29 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | CC[C@H](NC1=CC(C)=NC2=C(C3=CC=C(OC)C=C3C)C(C)=NN12)C4=NC(C)=NO4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 406.48 |
| Visa mer |