Läs mer
Vesatolimod, MedChemExpress
Beskrivning
Vesatolimod (GS-9620) is a potent, selective and orally active agonist of Toll-Like Receptor (TLR7) with an EC50 of 291 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vesatolimod |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1228585-88-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H30N6O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | GS-9620 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 16.67 mg/mL (40.61 mM) |
| Visa mer |