Läs mer
Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein Antibody, FITC, R&D Systems™
Produktkod. 30024309 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30024309 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 30024309 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP326070F
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein Polyclonal antibody specifically detects Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein
Användningsområden Western Blot, ELISA
Klassificering Polyclonal
Konjugera FITC
Utspädning Western Blot, ELISA
Formulering PBS
Värd art Rabbit
Immunogen Rabbits immunized with purified, recombinant Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein (Accession#: NP_041715.1, Uniprot#: P03522, Met1-Ser467)
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Målarter Virus
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus