Läs mer
Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein Antibody, mFluor Violet 610 SE, R&D Systems™
Produktkod. 30034447 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30034447 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 30034447 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP326070MFV610
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein Polyclonal antibody specifically detects Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein
Användningsområden Western Blot, ELISA
Klassificering Polyclonal
Konjugera mFluor Violet 610 SE
Utspädning Western Blot, ELISA
Formulering 50mM Sodium Borate
Värd art Rabbit
Immunogen Rabbits immunized with purified, recombinant Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein (Accession#: NP_041715.1, Uniprot#: P03522, Met1-Ser467)
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Målarter Virus
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus