Läs mer
EVOS™ EVOS™ Kärlhållare för oljemål, ett 25 x 75 mm objektglas
Kvantitet:
1 hållare
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Produktspecifikationer:
- EVOS™ kärlhållare tillåter en perfekt passform av ditt objektglas, cellodlingskolv eller skål eller mikrobrunnsplatta till scenen av EVOS bildsystem för ökad precision vid provinriktning.
- EVOS scenplattor håller kärlhållare, vilket utökar antalet kärlhållare tillgängliga för EVOS system.
- Med en åtsittande och säker passform, men ändå lätt att byta, gör dessa tillbehör bildprover i en rad kärlhållare bekväma och enkla.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Bildsystemskärlhållare |
| Produktlinje | EVOS |
| Beskrivning | Kärlhållare för oljemål, ett 25 x 75 mm objektglas |
| För användning med (utrustning) | EVOS™ FL färgbildsystem, EVOS™ XL bildsystem, EVOS™ FL Imaging System |
| Håller | 1 miskroskopglas |
| Mått | 128 mm x 86 mm |
| Kvantitet | 1 hållare |
| Frakt skick | Rumstemperatur |