Läs mer
3M™ Vetbond™ Tissue Adhesive, 3 mL
Produktkod. 17150156 Handla allt 3M Produkter
Change view
Kvantitet:
3 mL (1 oz.)
Produktkod. Kvantitet
17150156 3 mL (1 oz.)
1 options
Produktkod. 17150156 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100139485
 Begränsad artikel
I lager
Tissue Adhesive med applikator stänger snabbt och bekvämt mindre sår för att främja läkning.
3M™ Vetbond™ stänger snabbt och bekvämt mindre sår, vilket ofta eliminerar behovet av suturer och/eller bandage. Det polymeriserar på några sekunder efter kontakt med vävnad och kroppsvätskor och binder samman sårkanterna så att naturlig läkning kan ske.
  • Stark bindning, polymeriserar på några sekunder
  • Ekonomisk 3 ml flaska med fyra ''återanvändbara'' applikatorspetsar
  • Blå färg för lätt att se droppapplicering
  • Idealisk för en mängd olika procedurer, inklusive: kattdeclaws, daggkloborttagning, stängning av mindre rivsår, tandutdragning och oral kirurgi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Pressa flaskan
Kvantitet 3 mL (1 oz.)
För användning med (applikation) Tillslut mindre sår