Läs mer
Applied Biosystems™ VetMAX™ Snabb Multiplex Mastermix, med ROX
Produktkod. 30054718 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
1000 reaktioner
500 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner
30054718 100 reaktioner
30054531 500 reaktioner
30054485 1000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30054718 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A57081
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
VetMAX Fast Multiplex Master Mix med ROX är utformad för att vara en snabb cyklisk, multiplexanalyskompatibel ettstegs RT-PCR-mastermix för molekylär diagnostik hos djur.
VetMAX Fast Multiplex Master Mix med ROX är designad för att vara en snabbcyklingskapabla, multiplex-assay-kompatibel ettstegs RT-PCR-mastermix för testning i animaliella prover. Det kan användas för att amplifiera patogent DNA och RNA som finns i olika djurprovmatriser, inklusive sådana med utmanande PCR-hämmare. Snabbcyklingsfunktionen, kombinerad med multiplexeringskompatibilitet, möjliggör snabba och exakta realtids-PCR-resultat på <50 minuter.
Funktioner i VetMAX Fast Multiplex Master Mix inkluderar ROX :
  • Minimera tiden till resultat samtidigt som noggrannhet och analytisk känslighet maximeras; förstärk både DNA- och RNA-mål på samma platta med hjälp av snabb cykling
  • Förbättra flexibiliteten genom att köra upp till fyra mål (exklusive passiv referensfärg, ROX) på samma platta; kör alla analyser med samma snabbcyklande termiska profil för förbättrad effektivitet
  • Öka analyskänsligheten hos analyserna; Formulerad för ökad analytisk känslighet samtidigt som den fortfarande kan cykla snabbt och är kompatibel med multiplexanalys
  • Stärka reaktionstoleransen mot inhibitorer som ofta finns i animaliska provmatriser såsom blod, avföring, orala vätskor, mjölk och smegma
Snabbt och flexibelt
VetMAX Fast Multiplex Master Mix är ROX idealisk för snabbcyklande, multiplex-kompatibla molekylära testarbetsflöden. Tack vare sin enstegs RT-PCR-kapacitet kan den amplifiera både DNA- och RNA-mål med ett enda, snabbcyklande termiskt protokoll som körs på <50 minuter.
Multiplexkompatibel
VetMAX Fast Multiplex Master Mix med ROX är designad för att multiplexera upp till fyra mål (exklusive den passiva referenskanalen). ROX Detta möter behovet av mer data per reaktion och gör det med ökad analytisk känslighet och noggrannhet.
Robust och pålitlig
VetMAX Fast Multiplex Master Mix har ROX testats med animaliska prover av varierande komplexitet, från enkla prover som serum till komplexa prover som avföring och svinmuna vätskor. Dess tolerans mot PCR-inhibition gör denna produkt idealisk för användare som behöver arbetsflödeseffektivitet även vid hantering av flera provtyper och patogenanalyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Detektionsmetod Primer-probe
Form Vätska
Formatera Provrör
PCR-metod 1-stegs-RT-PCR
Polymeras AmpliTaq™ Snabbt DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Etikett eller färgämne ROX
Kvantitet 100 reaktioner
För användning med (applikation) Djurens hälsa
Aktiveringstid 5 min.
Kompatibilitet TaqMan™
Slutlig produkttyp Mastermix
Hot Start Inbyggd Hot Start
Antal reaktioner 100 reaktioner
Utgångsmaterial DNA/RNA
Volym 1 mL