Läs mer
Applied Biosystems™ VetMAX™ -Plus Multiplex One Step RT-PCR Kit
Produktkod. 30057789 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
100 reaktioner
Produktkod. Kvantitet
30057789 100 reaktioner
1 options
Produktkod. 30057789 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4415330
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För användning med VetMAX™ Reagens och VetMAX™ Kontroller.
p> VetMAX™ -Plus multiplex One-Step RT-PCR Kit är designat för multiplexamplifiering av djurpatogena RNA-mål med hjälp av en snabb, enkelrörs, realtids, omvänd transkriptions-PCR (RT-PCR)-strategi. Satsen innehåller Xeno™ RNA-kontroll, som fungerar som en intern positiv kontroll för RNA-rening och RT-PCR-amplifiering. RNA transkriberas omvänt till cDNA, och sedan amplifieras ditt mål med hjälp av AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras på ett realtids-PCR-system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C. Inkluderar 100 reaktioner med följande komponenter: Multiplex RT-PCR-buffert, Multiplex RT-PCR-enzymblandning, Xeno™ RNA-kontroll och nukleasfritt vatten.
Detektionsmetod Primer-probe
Form Vätska
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Låg
PCR-metod 1-stegs-RT-PCR
Polymeras AmpliTaq Gold DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7500 System
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje VetMAX
Produkttyp PCR-reagens och detektionskit för djurhälsa
Kvantitet 100 reaktioner
Omvänt transkriptas ArrayScript™ UPP
Frakt skick Torr is
Tillräckligt för 100 reaktioner
För användning med (applikation) Genuttryck
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Provtyp RNA