Beskrivning
VetMAX™ -Plus One-Step RT-PCR Kit är designat för robust amplifiering av djurpatogena RNA-mål med hjälp av en snabb, enkelrörs, realtids, omvänd transkriptions-PCR (RT-PCR)-strategi. Satsen innehåller Xeno™ RNA-kontroll, som fungerar som en intern positiv kontroll för RNA-rening och RT-PCR-amplifiering. RNA transkriberas omvänt till cDNA, och sedan amplifieras ditt mål med hjälp av AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras på ett realtids-PCR-system.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C. Inkluderar 100 reaktioner med följande komponenter: RT-PCR-buffert, RT-PCR-enzymblandning, Xeno™ RNA-kontroll och nukleasfritt vatten. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Form | Vätska |
| Formatera | Provrör |
| GC-rik PCR-prestanda | Låg |
| PCR-metod | 1-stegs-RT-PCR |
| Polymeras | AmpliTaq Gold DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| För användning med (utrustning) | 7500 Fast System, 7500 System |
| Passiv referensfärg | ROX (förblandad) |
| Visa mer |