Läs mer
Applied Biosystems™ VetMAX™ -Plus qPCR Master Mix
Produktkod. 30057773 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
100 reaktioner
Produktkod. Kvantitet
30057773 100 reaktioner
1 options
Produktkod. 30057773 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4415327
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För användning med VetMAX™ Reagens och VetMAX™ Kontroller.
VetMAX™ -Plus qPCR Master Mix är designad för multiplexamplifiering av djurpatogena DNA-mål med hjälp av en snabb qPCR-strategi. Satsen innehåller Xeno™ DNA-kontroll, som fungerar som en intern positiv kontroll för DNA-rening och qPCR. DNA amplifieras med användning av AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras på ett realtids-PCR-system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C. Inkluderar 100 reaktioner med följande komponenter: qPCR Master Mix, Xeno™ DNA-kontroll och nukleasfritt vatten.
Detektionsmetod Primer-probe
Form Vätska
GC-rik PCR-prestanda Låg
PCR-metod qPCR
Polymeras AmpliTaq Gold DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7500 System
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje VetMAX
Produkttyp PCR-reagens och detektionskit för djurhälsa
Kvantitet 100 reaktioner
Frakt skick Torr is
Tillräckligt för 100 reaktioner
För användning med (applikation) Genuttryck
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Provtyp DNA