Läs mer
Applied Biosystems™ VetMAX™ Xeno™ Intern positiv kontroll DNA
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Xeno IPC DNA introduceras vid nukleinsyraisoleringen/beredningssteget och förs genom qPCR-arbetsflödet för djurhälsa.
Funktioner hos VetMAX Xeno IPC DNA inkluderar:
- Ger förtroende för att qPCR-testresultaten är korrekta och genomförbara
- Integreras enkelt i alla arbetsflöden
- Minskar avsevärt sannolikheten för falska negativ
VetMAX Xeno IPC DNA kommer i en koncentration av 10 000 kopior/μ L och integreras enkelt i PCR-arbetsflöden för djurhälsa, oavsett målanalys, mastermix eller provberedningsreagenser som redan finns på plats. Tillsammans med en Xeno intern positiv kontrollanalys erbjuder vår egenutvecklade design ett verifieringslager för att säkerställa att PCR-testresultaten är korrekta och genomförbara genom att avsevärt minska sannolikheten för falska negativ.
Xeno IPC DNA är en komponent i våra licensierade VetMAX Gold-detektionssatser, rekommenderade i American Association of Veterinary Diagnosticians riktlinjer, och har framgångsrikt jämförts med miljontals genom inklusive de som är relevanta för djurhälsa. Xeno IPC RNA är också tillgängligt (kat. nr. A29761).
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring |
|
| Formatera | Sats |
| För användning med (applikation) | Detektion och identifiering av djursjukdomar |
| Inkluderar | Intern positiv kontroll |
| Antal reaktioner | 100 |
| Produktlinje | VetMAX , Xeno |
| Produkttyp | Intern positiv kontroll DNA |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
| Frakt skick | Torr is |
| Art | Inte artspecifik |