Läs mer
Applied Biosystems™ VetMAX™ Xeno™ Intern positiv kontroll DNA
Produktkod. 30057795 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Antal reaktioner:
100
500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner
30057795 500
30057780 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30057795 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A29762
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
VetMAX™ Xeno™ Intern positiv kontroll (IPC ) DNA fungerar som en intern positiv kontroll för DNA-reningsprocessen och hjälper till att övervaka förekomsten av PCR-hämmare i arbetsflöden för molekylär detektion av djurhälsa. Detta är särskilt viktigt när man arbetar med provtyper som har en hög nivå av inhibitorer såsom avföring.
Xeno IPC DNA introduceras vid nukleinsyraisoleringen/beredningssteget och förs genom qPCR-arbetsflödet för djurhälsa.
Funktioner hos VetMAX Xeno IPC DNA inkluderar:
  • Ger förtroende för att qPCR-testresultaten är korrekta och genomförbara
  • Integreras enkelt i alla arbetsflöden
  • Minskar avsevärt sannolikheten för falska negativ
VetMAX Xeno IPC DNA kommer i en koncentration av 10 000 kopior/μ L och integreras enkelt i PCR-arbetsflöden för djurhälsa, oavsett målanalys, mastermix eller provberedningsreagenser som redan finns på plats. Tillsammans med en Xeno intern positiv kontrollanalys erbjuder vår egenutvecklade design ett verifieringslager för att säkerställa att PCR-testresultaten är korrekta och genomförbara genom att avsevärt minska sannolikheten för falska negativ.
Xeno IPC DNA är en komponent i våra licensierade VetMAX Gold-detektionssatser, rekommenderade i American Association of Veterinary Diagnosticians riktlinjer, och har framgångsrikt jämförts med miljontals genom inklusive de som är relevanta för djurhälsa. Xeno IPC RNA är också tillgängligt (kat. nr. A29761).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
  • 2 x 1250μ L Nukleinsyraspädningslösning. Förvara vid -5 °C till -30 °C.
  • 1 x 1250μ L Xeno DNA-kontroll (10 000 exemplar/μ L). Förvara vid -5 °C till -30 °C.
Formatera Sats
För användning med (applikation) Detektion och identifiering av djursjukdomar
Inkluderar Intern positiv kontroll
Antal reaktioner 500
Produktlinje VetMAX, Xeno
Produkttyp Intern positiv kontroll DNA
Kvantitet 500 reaktioner
Frakt skick Torr is
Art Inte artspecifik