Läs mer
Applied Biosystems™ VetMAX™ Xeno™ Intern positiv kontroll - LIZ™ Analysera
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
De Xeno IPC LIZ analysen introduceras under qPCR-förberedelsesteget och genomförs genom PCR-arbetsflödet för djurhälsa.
Egenskaper hos VetMAX Xeno IPC - LIZ Analysen inkluderar:
- Ger förtroende för att qPCR-testresultaten är korrekta och genomförbara
- Integreras enkelt i alla arbetsflöden
- Minskar avsevärt sannolikheten för falska negativ
VetMAX Xeno IPC - LIZ Analysen kommer i en koncentration på 25X och integreras enkelt i PCR-arbetsflöden för djurhälsa, oavsett målanalys, mastermix eller provberedningsreagenser som redan finns på plats. Tillsammans med VetMAX™ Xeno™ Intern positiv kontroll RNA eller VetMAX™ Xeno™ Intern positiv kontroll DNA, vår egenutvecklade design erbjuder ett verifieringslager för att säkerställa att qPCR-testresultaten är korrekta och genomförbara genom att avsevärt minska sannolikheten för falska negativ.
Xeno IPC analyser ingår i de flesta VetMAX-kit och har framgångsrikt benchmarkats mot miljontals genom, inklusive de som är relevanta för djurhälsa. A VetMAX™ Xeno™ Intern positiv kontroll - VIC™ Analys (kat. nr. A29765) är också tillgänglig.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 1 x 110μ L Xeno LIZ Primer Probe Mix. Förvara vid -5 °C till -30 °C. |
| Formatera | Sats |
| För användning med (applikation) | Detektion och identifiering av djursjukdomar |
| Inkluderar | Intern positiv kontrollanalys |
| Etikett eller färgämne | LIZ |
| Antal reaktioner | 100 |
| Produktlinje | VetMAX, Xeno |
| Produkttyp | Intern positiv kontroll |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
| Frakt skick | Torr is |
| Visa mer |