Läs mer
Applied Biosystems™ VetMAX™ Xeno™ Intern positiv kontroll RNA
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Xeno IPC RNA introduceras vid nukleinsyraisolerings-/beredningssteget och genomförs genom PCR-arbetsflödet för djurhälsa.
Funktioner hos VetMAX Xeno IPC RNA inkluderar:
- Ger förtroende för att PCR-testresultaten är korrekta och genomförbara
- Integreras enkelt i alla arbetsflöden
- Minskar avsevärt sannolikheten för falska negativ
VetMAX Xeno IPC RNA kommer i en koncentration av 10 000 kopior/μ L och integreras enkelt i PCR-arbetsflöden för djurhälsa, oavsett målanalys, mastermix eller provberedningsreagenser som redan finns på plats. Tillsammans med en Xeno intern positiv kontrollanalys, vår egenutvecklade design erbjuder ett verifieringslager för att säkerställa att qPCR-testresultaten är korrekta och genomförbara genom att avsevärt minska sannolikheten för falska negativ.
Xeno IPC RNA är en komponent i våra licensierade VetMAX Gold-detektionskit, rekommenderas i American Association of Veterinary Diagnosticians riktlinjer och har framgångsrikt jämförs med miljontals genom, inklusive de som är relevanta för djurhälsa. Xeno IPC DNA finns också tillgängligt (kat. nr. A29762).
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring |
|
| Formatera | Sats |
| För användning med (applikation) | Detektion och identifiering av djursjukdomar |
| Inkluderar | Intern positiv kontroll |
| Antal reaktioner | 500 |
| Produktlinje | VetMAX, Xeno |
| Produkttyp | Intern positiv kontroll RNA |
| Kvantitet | 500 reaktioner |
| Frakt skick | Torr is |
| Art | Inte artspecifik |