Läs mer
Applied Biosystems™ VetMAX™ Xeno™ Intern positiv kontroll - VIC™ Analysera
Produktkod. 30057779 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner
30057779 500 reaktioner
30057766 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30057779 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A29767
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
De VetMAX™ Xeno™ Intern positiv kontroll (IPC ) - VIC™ Analysen är en primer-probblandning som detekterar Xeno intern positiv kontroll. Det resulterande Xeno data används för att fastställa giltigheten av diagnostiska testresultat.
De Xeno IPC analysen introduceras under qPCR-förberedelsesteget och genomförs genom PCR-arbetsflödet för djurhälsa.
Egenskaper hos VetMAX Xeno IPC - VIC Analysen inkluderar:
  • Ger förtroende för att qPCR-testresultaten är korrekta och genomförbara
  • Integreras enkelt i alla arbetsflöden
  • Minskar avsevärt sannolikheten för falska negativ
VetMAX Xeno IPC - VIC Analysen kommer i en koncentration på 25X och integreras enkelt i PCR-arbetsflöden för djurhälsa, oavsett målanalys, mastermix eller provberedningsreagenser som redan finns på plats. Tillsammans med VetMAX™ Xeno Intern positiv kontroll RNA eller VetMAX™ Xeno Internt positiv kontroll-DNA, vår egenutvecklade design erbjuder ett verifieringslager för att säkerställa att qPCR-testresultaten är korrekta och genomförbara genom att avsevärt minska sannolikheten för falska negativ.
Xeno IPC analyser ingår i de flesta VetMAX-kit och har framgångsrikt benchmarkats mot miljontals genom, inklusive de som är relevanta för djurhälsa. A VetMAX™ Xeno™ Intern positiv kontroll - LIZ™ Analys (kat. nr. A29766) är också tillgänglig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 x 550μ L Xeno VIC Primer Probe Mix. Förvara vid -5 °C till -30 °C.
Formatera Sats
Etikett eller färgämne VIC
Produktlinje VetMAX, Xeno
Produkttyp Intern positiv kontroll
Kvantitet 500 reaktioner
Frakt skick Torr is
Art Inte artspecifik
För användning med (applikation) Djurens hälsa
Antal reaktioner 500 reaktioner