missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Vetrabutine Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vetrabutine Hydrochloride |
| CAS | 9-4-5974 |
| Analyt- eller komponentnamn | Vetrabutine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H27 N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Monzal hydrochloride, Vetrabutin chlorhydrate, Vetrabutine hydrochloride, Benzenebutanamine, alpha-(3,4-dimethoxyphenyl)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Benzenebutanamine, alpha-(3,4-dimethoxyphenyl)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9CI), Veratrylamine, N,N-dimethyl-alpha-(3-phenylpropyl)-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27NO2.ClH/c1-21(2)18(12-8-11-16-9-6-5-7-10-16)17-13-14-19(22-3)20(15-17)23-4;/h5-7,9-10,13-15,18H,8,11-12H2,1-4H3;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.COc1ccc(cc1OC)C(CCCc2ccccc2)N(C)C |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?