Läs mer
Novus Biologicals™ VGLL2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Mål | VGLL2 |
| Synonym | Protein VITO1, transcription cofactor vestigial-like 2, transcription cofactor vestigial-like protein 2, vestigial like 2 (Drosophila), vgl-2, VGL2, VITO1 vestigial-like 2 |
| Gensymbol | VGLL2 |