Läs mer
VGX-1027, MedChemExpress
Beskrivning
VGX-1027 is an orally active isoxazole compound that exhibits various immunomodulatory properties. VGX-1027 targets macrophages, reducing the production of the proinflammatory mediators TNF-α, IL-1β, IL-10. VGX-1027 has antidiabetogenic effects by limiting cytokine-mediated immunoinflammatory events.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | VGX-1027 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 6501-72-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H11NO3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | GIT 27 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 56 mg/mL (272.89 mM) |
| Visa mer |