Läs mer
Tocris Bioscience™ VH 032 amide-alkylC7-amine
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18775486
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
18775486 25 mg
1 options
Produktkod. 18775486 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 7074/25
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
VHL ligand with alkyl linker and terminal amine for onward chemistry
VH 032 amide-alkylC7-amine is a functionalized von-Hippel-Lindau protein ligand (VHL) for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus an alkyl linker ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
Please contact us for SD files of our available Degrader Building Blocks.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2 S,4 R)-1-(-2-(8-Aminooctanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide dihydrochloride
CAS 2415256-17-4
Kvantitet 25 mg
Mål Degrader Building Blocks
Molekylformel C30H45N5O4S0.2 HCl
Formel vikt 2020
Renhet 95%