Läs mer
Tocris Bioscience™ VH 032 amide-PEG6-amine
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18769116
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. 18769116
Brand: Tocris Bioscience™ 7568/25
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
VHL ligand with PEG linker and terminal amine for onward chemistry
VH 032 amide-PEG6-amine is a functionalized von-Hippel-Lindau protein ligand (VHL) for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus a PEG6 linker with terminal amine ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2 S,4 R)-1-(-23-Amino-2-(tert-butyl)-4-oxo-6,9,12,15,18,21-hexaoxa-3-azatricosanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide dihydrochloride
Kvantitet 25 mg
Mål Degrader Building Blocks
Molekylformel C36H57N5O10S0.2 HCl
Renhet 0.95