Läs mer
Tocris™ VH 032 - linker 6
Beskrivning
VH 032 amide-PEG2-alkyne is a functionalized von-Hippel-Lindau protein ligand (VHL) for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus PEG2 linker with terminal alkyne ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
This product has been recently renamed. The previous name for this product was VH 032 - linker 6
Please contact us for SD files of our available Degrader Building Blocks.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,4R)-1-((S)-2-(tert-Butyl)-4-oxo-6,9,12-trioxa-3-azapentadec-14-yn-1-oyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide |
| CAS | 2098799-80-3 |
| Synonym | VH 032 - linker 6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Molekylformel | C31H42N4O7S |
| Formel vikt | 614.75 |
| Produkttyp | Functionalized von-Hippel-Lindau (VHL) Ligand |
| Renhet | 95% |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?