missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

VH-298, MedChemExpress

Produktkod. 16494486
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16494486 100 mg
16493218 10 mg
16489766 50 mg
16460046 2 mg
16405957 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16494486 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100947

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress VH-298 is a highly potent inhibitor of the VHL:HIF-α interaction with a Kd value of 80 to 90 nM, used in PROTAC technology.

VH-298 is a highly potent inhibitor of the VHL:HIF-α interaction with a Kd value of 80 to 90 nM, used in PROTAC technology.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material VH-298
CAS 2097381-85-4
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H33N5O4S
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (159.08 mM)
LEDER O=C([C@H]1N(C([C@H](C(C)(C)C)NC(C2(CC2)C#N)=O)=O)C[C@H](O)C1)NCC3=CC=C(C4=C(C)N=CS4)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 523.65
Formel vikt 523.65
Procent renhet 99.78%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.