Läs mer
VH032 thiol, MedChemExpress
Produktkod. 16464538
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16464538 10 mg -
16425396 100 mg -
16407257 5 mg 5mg
16400847 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16464538 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111823
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress VH032 thiol (VHL ligand 6) is a VHL ligand, which binds to pan-BET inhibitor JQ1 via a linker to form PROTAC.
VH032 thiol (VHL ligand 6) is a VHL ligand, which binds to pan-BET inhibitor JQ1 via a linker to form PROTAC.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material VH032 thiol
CAS 2098836-54-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H30N4O4S2
Kvantitet 10 mg
Synonym VHL ligand 6
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (101.91 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(N=CS1)=C1C2=CC=C(CNC([C@@H]3C[C@@H](O)CN3C([C@H](C(C)(C)S)NC(C)=O)=O)=O)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 490.64
Formel vikt 490.64
Procent renhet 95.02%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation