Läs mer
3M™ VHB™ Tejpa
Produktkod. 17227800 Handla allt 3M Produkter
Change view
Mått (L x B):
11 mx 19 mm
5,5 m x 19 mm
8 mx 19 mm
Färg:
Genomskinlig
Grå
Svart
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Färg
17227800 11 mx 19 mm Genomskinlig
17237800 5,5 m x 19 mm Grå
17277800 8 mx 19 mm Svart
17287800 11 mx 19 mm Svart
17297800 11 mx 19 mm Grå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17227800 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100123355
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Det starka, snabba och enkla sättet att skapa hållbara och pålitliga bindningar, vilket eliminerar nitar, skruvar, bultar och svetsar. Designad för limning där hög temperaturtolerans krävs, inklusive applikationer som genomgår en pulverlackering eller flytande målningsprocess.
  • Snabb och lättanvänd permanent bindningsmetod ger hög hållfasthet och långvarig hållbarhet
  • Tryckkänsligt lim fäster vid kontakt för att ge omedelbar hanteringsstyrka
  • Praktiskt taget osynlig fästning håller ytorna släta, jämna kanter är osynliga på grund av dess genomskinlighet
  • speciellt till substrat med hög ytenergi
  • Kan ersätta mekaniska fästelement (nitar, svetsning, skruvar) eller flytande lim: Eliminera borrning, slipning, efterlackering, skruvning, svetsning och sanering
  • Hög dynamisk spänningsabsorption minskar vibrationer och stötstress
  • Skapar en permanent tätning mot vatten, fukt med mera
  • Industriellt professionellt sortiment: blisterförpackning med flerspråkiga beskrivningar
  • Designad för inomhus- och utomhusbruk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp VHB Tejpa
Färg Genomskinlig
Mått (L x B) 11 mx 19 mm
Modell 4910 F
Förpackning Blisterförpackning
Tjocklek (metrisk) 1 mm