Läs mer
3M™ VHB™ Tejpa
Produktkod. 17237800 Handla allt 3M Produkter
Mått (L x B):
11 mx 19 mm
5,5 m x 19 mm
8 mx 19 mm
Färg:
Genomskinlig
Grå
Svart
Produktkod. 17237800
Brand: 3M™ 7100123358
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Det starka, snabba och enkla sättet att skapa hållbara och pålitliga bindningar, vilket eliminerar nitar, skruvar, bultar och svetsar. Designad för limning där hög temperaturtolerans krävs, inklusive applikationer som genomgår en pulverlackering eller flytande målningsprocess.
  • Snabb och lättanvänd permanent bindningsmetod ger hög hållfasthet och långvarig hållbarhet
  • Tryckkänsligt lim fäster vid kontakt för att ge omedelbar hanteringsstyrka
  • Praktiskt taget osynlig fästning håller ytorna släta, jämna kanter är osynliga på grund av dess genomskinlighet
  • speciellt till substrat med hög ytenergi
  • Kan ersätta mekaniska fästelement (nitar, svetsning, skruvar) eller flytande lim: Eliminera borrning, slipning, efterlackering, skruvning, svetsning och sanering
  • Hög dynamisk spänningsabsorption minskar vibrationer och stötstress
  • Skapar en permanent tätning mot vatten, fukt med mera
  • Industriellt professionellt sortiment: blisterförpackning med flerspråkiga beskrivningar
  • Designad för inomhus- och utomhusbruk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp VHB Tejpa
Färg Grå
Mått (L x B) 5,5 m x 19 mm
Modell 4991 F
Förpackning Blisterförpackning
Tjocklek (metrisk) 2.5 mm