Läs mer
Invitrogen™ VHL Polyclonal Antibody
Produktkod. 13401517
Change view
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13401517 100 μL 100µL
1 options
Produktkod. 13401517 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA527322
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Rabbit Polyclonal Antibody
Recommended positive controls: Myc-DDK-tagged VHL-transfected 293T. Predicted reactivity: Mouse (93%), Rat (91%), Dog (95%), Bovine (96%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Von Hippel-Lindau syndrome (VHL) is a dominantly inherited familial cancer syndrome predisposing to a variety of malignant and benign tumors. A germline mutation of this gene is the basis of familial inheritance of VHL syndrome. The protein encoded by this gene is a component of the protein complex that includes elongin B, elongin C, and cullin-2, and possesses ubiquitin ligase E3 activity. This protein is involved in the ubiquitination and degradation of hypoxia-inducible-factor (HIF), which is a transcription factor that plays a central role in the regulation of gene expression by oxygen. RNA polymerase II subunit POLR2G/RPB7 is also reported to be a target of this protein. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen VHL
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.6 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
Gen VHL
Genaccessionsnr. P40337, P40338
Gene Alias elongin binding protein; HRCA1; Protein G7; pVHL; RCA1; VHL; VHL1; VHL19; Vhlh; VHLp18(MEA); Von Hippel Lindau; von hippel-lindau; von Hippel-Lindau disease tumor suppressor; von Hippel-Lindau syndrome homolog; von Hippel-Lindau syndrome protein homolog; von Hippel-Lindau tumor suppressor; von Hippel-Lindau tumor suppressor, E3 ubiquitin protein ligase
Gensymboler VHL
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Von Hippel Lindau. The exact sequence is proprietary.
Reningsmetod Antigen affinity chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 22346, 7428
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • VHL Polyclonal Antibody
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone