missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
VHR/DUSP3 Antibody (9E6), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-59460JF646
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
VHR/DUSP3 Monoclonal antibody specifically detects VHR/DUSP3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Specifikationer
| VHR/DUSP3 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| dual specificity phosphatase 3, dual specificity protein phosphatase 3, Dual specificity protein phosphatase VHR, EC 3.1.3.16, EC 3.1.3.48, Vaccinia H1-related phosphatase, vaccinia virus phosphatase VH1-related, VHRserine/threonine specific protein phosphatase | |
| Recombinant human VHR/DUSP3 (1-185aa) purified from E. coli | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Protein Phosphatase | |
| 1845 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence | |
| 9000000 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering